Tris(3-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17949.03
A17949.06
A17949.03EA
2020
CZK
A17949.03
A17949.06
Tris(3-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Tris(3-methoxyphenyl)phosphine
Purity: 98%
CAS No.: 29949-84-6
Molecular Formula: C21H21O3P
Formula Weight: 352.37
Melting Point: 113-115°
MDL No.: MFCD00008386
Vzorec:
C₂₁H₂₁O₃P Bod tání: 113…115 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008386 CAS číslo: 29949-84-6 |