Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A17864.06
A17864.14
A17864.22
A17864.06EA
1130
CZK
A17864.06
A17864.14
A17864.22
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate ≥98%
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Purity: 98%
CAS No.: 17787-40-5
Molecular Formula: (CH3)4NF.4H2O
Formula Weight: 165.21 (93.14anhy)
Flash Point:
Vzorec:
C₄H₁₂FN·4H₂O MW: 165.21 Bod tání: 42…46 °C Hustota: 1.115 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149968 CAS číslo: 17787-40-5 EINECS: 206-769-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |