1,1,1-Trifluoroiodoethane ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroethyliodide, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
A17804.09
A17804.18
A17804.09EA
2080
CZK
A17804.09
A17804.18
1,1,1-Trifluoroiodoethane ≥99%
1,1,1-Trifluoroiodoethane
Purity: 99%
CAS No.: 353-83-3
Molecular Formula: CF3CH2I
Formula Weight: 209.94
Refractive Index: 1.4009
Boiling Point: 53-55°
MDL No.: MFCD00001082
Vzorec:
C₂H₂F₃I MW: 209,94 g/mol Bod varu: 53…55 °C Hustota: 2,142 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001082 CAS číslo: 353-83-3 EINECS: 206-541-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |