Tisk…
2-Chlorobenzothiazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A17762.06 A17762.14 A17762.22
A17762.06EA 1180 CZK
A17762.06 A17762.14 A17762.22
2-Chlorobenzothiazole ≥98%
2-Chlorbenzothiazol
Purity: 98+% CAS No.: 615-20-3 Molecular Formula: C7H4ClNS Formula Weight: 169.63 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6370 Melting Point: 30-33° Boiling Point: 141°/30mm Beilstein Reference: 116316 MDL No.: MFCD00005776
Vzorec: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Bod varu: 141 °C (30 mmHg)
Bod tání: 30…33 °C
Hustota: 1,370
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005776
CAS číslo: 615-20-3
EINECS: 210-415-0