1,3-Bis(diethylamino)propane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A17680.06
A17680.14
A17680.06EA
1730
CZK
A17680.06
A17680.14
1,3-Bis(diethylamino)propane 97%
1,3-Bis(diethylamino)propane
Purity: 97%
CAS No.: 60558-96-5
Molecular Formula: (CH3CH2)2N(CH2)3N(CH2CH3)2
Formula Weight: 186.34
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4377
Boiling Point: 133°/80mm
Beilstein Reference: 1741257
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00009057
Vzorec:
C₁₁H₂₆N₂ Bod varu: 133 °C (80 mmHg) Hustota: 0,810 Bod vzplanutí: 76 °C (168 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009057 CAS číslo: 60558-96-5 UN: 2735 ADR: 8,III |