Benzyl bromoacetate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Benzyl 2-bromoacetate, Bromoacetic benzyl ester
A17630.0B
A17630.18
A17630.30
A17630.0BEA
11190
CZK
A17630.0B
A17630.18
A17630.30
Benzyl bromoacetate ≥97%
Benzyl bromoacetate
Purity: 97%
CAS No.: 5437-45-6
Molecular Formula: C6H5CH2CO2CH2Br
Formula Weight: 229.08
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₉BrO₂ MW: 229,07 g/mol Bod varu: 157…159 °C (10 mmHg) Hustota: 1,460 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000190 CAS číslo: 5437-45-6 EINECS: 226-611-4 |