2-Bromethylamine hydrobromide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17625.18
A17625.0B
A17625.30
A17625.18EA
910
CZK
A17625.18
A17625.0B
A17625.30
2-Bromethylamine hydrobromide ≥98%
2-Bromethylamine hydrobromide
Purity: 98+%
CAS No.: 2576-47-8
Molecular Formula: BrCH2CH2NH2.HBr
Formula Weight: 204.90
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 3607605
Vzorec:
BrCH₂CH₂NH₃Br Bod tání: 172…176 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012886 CAS číslo: 2576-47-8 EINECS: 219-924-2 |