3-Phenoxyaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Amino-3-phenoxybenzol
A17495.06
A17495.14
A17495.22
A17495.06EA
1530
CZK
A17495.06
A17495.14
A17495.22
3-Phenoxyaniline ≥98%
3-Phenoxyaniline
Purity: 98%
CAS No.: 3586-12-7
Molecular Formula: C12H11NO
Formula Weight: 185.23
Flash Point:
Vzorec:
C₁₂H₁₁NO MW: 185,23 g/mol Bod varu: 329…330 °C Bod tání: 35…37 °C Hustota: 1,1583 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041891 CAS číslo: 3586-12-7 EINECS: 222-715-9 |