Tisk…
Tetrachlorophthalic anhydride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A17404.0E A17404.0C A17404.36
A17404.0EEA 10470 CZK
A17404.0E A17404.0C A17404.36
Tetrachlorophthalic anhydride ≥98%
Tetrachlorophthalic anhydride
Purity: 98% CAS No.: 117-08-8 Molecular Formula: C8Cl4O3 Formula Weight: 285.90 Flash Point: 362°(683°F) Odour: Weak Boiling Point: 349-354° Beilstein Reference: 211560 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00005920
Vzorec: C₈Cl₄O₃
MW: 285.9
Bod varu: 349…354 °C
Bod tání: 254…258 °C
Hustota: 1.52
Bod vzplanutí: 362 °C (683 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005920
CAS číslo: 117-08-8
EINECS: 204-171-4
UN: 3077
ADR: 9 III