Tisk…
3,3'-Thiodipropionic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17220.30 A17220.0B
A17220.30EA 1040 CZK
A17220.30 A17220.0B
3,3'-Thiodipropionic acid ≥98%
3,3'-Thiodipropionic acid
Purity: 98% CAS No.: 111-17-1 Molecular Formula: C6H10O4S Formula Weight: 178.21 Melting Point: 127-134° Beilstein Reference: 1210299 Merck Reference: 14,9332 MDL No.: MFCD00002781
Vzorec: C₆H₁₀O₄S
Bod varu: 347 °C (1013 hPa)
Bod tání: 127…134 °C
Hustota: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002781
CAS číslo: 111-17-1
EINECS: 203-841-3
Merck Index: 14,9332