(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17078.0F
A17078.AE
A17078.AP
A17078.0FEA
2700
CZK
A17078.0F
A17078.AE
A17078.AP
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol 98%
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol
Purity: 98%
CAS No.: 97-99-4
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4520
Melting Point:
Vzorec:
C₅H₁₀O₂ Bod varu: 178 °C Bod tání: < –80 °C Hustota: 1,053 Bod vzplanutí: 75 °C (167 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005372 CAS číslo: 97-99-4 EINECS: 202-625-6 Merck Index: 14,9213 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...