Tisk…
4-Aminophthalimide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17051.06 A17051.14
A17051.06EA 2580 CZK
A17051.06 A17051.14
4-Aminophthalimide 97%
4-Aminophthalimide
Purity: 97% CAS No.: 3676-85-5 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 289-291° MDL No.: MFCD00041854
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Bod varu: 447 °C (1013 hPa)
Bod tání: 289…291 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041854
CAS číslo: 3676-85-5
EINECS: 222-948-6