Tisk…
(4-tert-Butylphenoxy)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17017.06 A17017.14 A17017.22
A17017.06EA 604 CZK
A17017.06 A17017.14 A17017.22
(4-tert-Butylphenoxy)acetic acid ≥98%
(4-tert-Butylphenoxy)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 1798-04-5 Molecular Formula: C12H16O3 Formula Weight: 208.26 MDL No.: MFCD00021758
Vzorec: (C₆H₄(C(CH₃)₃))CH₂COOH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021758
CAS číslo: 1798-04-5