Sodium trichloroacetate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17004.09
A17004.0B
A17004.0I
A17004.30
A17004.09EA
749
CZK
A17004.09
A17004.0B
A17004.0I
A17004.30
Sodium trichloroacetate ≥97%
Sodium trichloroacetate
Purity: 97%
CAS No.: 650-51-1
Molecular Formula: CCl3CO2Na
Formula Weight: 185.37
Melting Point:
Vzorec:
C₂Cl₃NaO₂ Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064198 CAS číslo: 650-51-1 EINECS: 211-479-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,9627 |