4,4'-Diaminodiphenyl ether 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16815.22
A16815.18
A16815.36
A16815.22EA
2010
CZK
A16815.22
A16815.18
A16815.36
4,4'-Diaminodiphenyl ether 98%
4,4'-Diaminodiphenyl ether
Purity: 98%
CAS No.: 101-80-4
Molecular Formula: C12H12N2O
Formula Weight: 200.24
Flash Point: 218°(424°F)
Melting Point: 189-192°
Boiling Point: 190°/0.1mm
Beilstein Reference: 475735
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007863
Vzorec:
C₁₂H₁₂N₂O Bod varu: 190 °C (0,1 mmHg) Bod tání: 189…192 °C Bod vzplanutí: 218 °C (424 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007863 CAS číslo: 101-80-4 EINECS: 202-977-0 UN: 3077 ADR: 9,III |