Tisk…
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
A16670.06 A16670.14
A16670.06EA 2400 CZK
A16670.06 A16670.14
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride ≥98%
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Purity: 98% CAS No.: 78068-85-6 Molecular Formula: C7H3ClF4 Formula Weight: 198.55 Flash Point: 42°(108°F) Refractive Index: 1.4355 Boiling Point: 137° Beilstein Reference: 4309386 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00042207
Vzorec: C₇H₃ClF₄
Bod varu: 137 °C
Hustota: 1,490
Bod vzplanutí: 42 °C (108 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042207
CAS číslo: 78068-85-6
UN: 1993
ADR: 3,III