N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 95%
CAS No.: 2083-91-2
Molecular Formula: C5H15SiN
Formula Weight: 117.27
Flash Point: -19°(-3°F)
Refractive Index: 1.3970
Odour: Amine-like
Boiling Point: 86-87°
Beilstein Reference: 1731861
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008297
Vzorec:
C₅H₁₅NSi Bod varu: 86…87 °C Hustota: 0,732 Bod vzplanutí: –19 °C (–3 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008297 CAS číslo: 2083-91-2 EINECS: 218-222-3 UN: 2733 ADR: 3,II |