3-Acetylindole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A16221.06
A16221.14
A16221.22
A16221.06EA
1280
CZK
A16221.06
A16221.14
A16221.22
3-Acetylindole ≥98%
3-Acetylindole
Purity: 98%
CAS No.: 703-80-0
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 186-192°
Beilstein Reference: 122579
Vzorec:
C₁₀H₉NO Bod varu: 144…145 °C (10 mmHg) Bod tání: 186…192 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005626 CAS číslo: 703-80-0 EINECS: 211-875-5 |