Tisk…
Formaldehyde 37% (w/w) vodný roztok stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with methanol 7-8%
A16163.0F A16163.AP
A16163.0FEA 1760 CZK
A16163.0F A16163.AP
Formaldehyde 37% (w/w) vodný roztok stabilizovaný
Formaldehyde
CAS No.: 50-00-0 Molecular Formula: CH2O Formula Weight: 30.03 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.3765 Odour: Pungent Boiling Point: 97° Beilstein Reference: 1209228 Merck Reference: 14,4235 UN No.: 1198 MDL No.: MFCD00003274
Vzorec: CH₂O
Bod varu: 97 °C
Bod tání: –15 °C
Hustota: 1,083
Bod vzplanutí: 66 °C (151 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003274
CAS číslo: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4235