Tisk…
1-Naftolbenzein
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16125.06 A16125.14 A16125.22 A16125.PG
A16125.06EA 1270 CZK
A16125.06 A16125.14 A16125.22 A16125.PG
1-Naftolbenzein
1-Naftolbenzein
CAS No.: 145-50-6 Molecular Formula: C27H18O2 Formula Weight: 374.44 Melting Point: ca. 225° dec. Beilstein Reference: 3471575 MDL No.: MFCD00078492
Vzorec: C₂₇H₁₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078492
CAS číslo: 145-50-6
EINECS: 205-656-3