Tisk…
Diethylenglykolmonobutylether ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16068.AU A16068.0J
A16068.AUEA 1140 CZK
A16068.AU A16068.0J
Diethylenglykolmonobutylether ≥99%
Diethylenglykolmonobutylether
Purity: 99% CAS No.: 112-34-5 Molecular Formula: C8H18O3 Formula Weight: 162.23 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4320 Odour: schwach, mild Melting Point: -68° Boiling Point: 230-232° Merck Reference: 14,1557 MDL No.: MFCD00002881
Vzorec: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Bod varu: 230…232 °C
Bod tání: –68 °C
Hustota: 0,967
Bod vzplanutí: 100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002881
CAS číslo: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 14,1557