Tisk…
4-Phenoxyaniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Amino-4-phenoxybenzol
A16048.22 A16048.14 A16048.36
A16048.22EA 2410 CZK
A16048.22 A16048.14 A16048.36
4-Phenoxyaniline ≥97%
4-Phenoxyaniline
Purity: 97% CAS No.: 139-59-3 Molecular Formula: C12H11NO Formula Weight: 185.23 Melting Point: 82-86° Boiling Point: 140°/2mm UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007862
Vzorec: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Bod varu: 140 °C (2 mmHg)
Bod tání: 82…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007862
CAS číslo: 139-59-3
EINECS: 205-367-2
UN: 3077
ADR: 9,III