Octyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Octyl parahydroxybenzoate, Octylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid octyl ester, n-Octyl 4-hydroxybenzoate
A15964.06
A15964.14
A15964.22
A15964.06EA
989
CZK
A15964.06
A15964.14
A15964.22
Octyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Octyl-4-hydroxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 1219-38-1
Molecular Formula: C15H22O3
Formula Weight: 250.34
Melting Point: 50-53°
MDL No.: MFCD00016482
Vzorec:
C₁₅H₂₂O₃ Bod tání: 50…53 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016482 CAS číslo: 1219-38-1 EINECS: 214-943-2 |