5-Methylbenzimidazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15957.06
A15957.14
A15957.22
A15957.06EA
1360
CZK
A15957.06
A15957.14
A15957.22
5-Methylbenzimidazole ≥98%
5-Methylbenzimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 614-97-1
Molecular Formula: C8H8N2
Formula Weight: 132.17
Melting Point: 112-117°
Boiling Point: 169-172°/1mm
MDL No.: MFCD00010740
Vzorec:
C₈H₈N₂ Bod varu: 169…172 °C (1 mmHg) Bod tání: 112…117 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010740 CAS číslo: 614-97-1 EINECS: 210-401-4 |