Tisk…
3-Nitrophthalic anhydride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15857.14 A15857.22
A15857.14EA 2700 CZK
A15857.14 A15857.22
3-Nitrophthalic anhydride ≥97%
3-Nitrophthalic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 641-70-3 Molecular Formula: C8H3NO5 Formula Weight: 193.11 Melting Point: 161-166° Beilstein Reference: 179963
Vzorec: C₈H₃NO₅
Bod tání: 161…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005921
CAS číslo: 641-70-3
EINECS: 211-373-6