2-Chlorobenzyl mercaptan ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15826.06
A15826.14
A15826.22
A15826.06EA
879
CZK
A15826.06
A15826.14
A15826.22
2-Chlorobenzyl mercaptan ≥97%
2-Chlorobenzyl mercaptan
Purity: 97%
CAS No.: 39718-00-8
Molecular Formula: C7H7ClS
Formula Weight: 158.65
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.5910
Boiling Point: 120-122°/25mm
Beilstein Reference: 2042183
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00004868
Vzorec:
C₇H₇ClS Bod varu: 120…122 °C (25 mmHg) Hustota: 1,220 Bod vzplanutí: 69 °C (156 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004868 CAS číslo: 39718-00-8 EINECS: 254-602-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |