2-Ethyl-4-methylimidazole 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole
A15798.14
A15798.22
A15798.14EA
1440
CZK
A15798.14
A15798.22
2-Ethyl-4-methylimidazole 96%
2-Ethyl-4-methylimidazole
Purity: 96%
CAS No.: 931-36-2
Molecular Formula: C6H10N2
Formula Weight: 110.16
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.5 00
Melting Point: 45-49°
Boiling Point: 292-295°
Beilstein Reference: 1711
MDL No.: MFCD00005193
Vzorec:
C₆H₁₀N₂ MW: 110,16 g/mol Bod varu: 292…295 °C Bod tání: 45…49 °C Hustota: 0,973 Bod vzplanutí: 137 °C (278 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005193 CAS číslo: 931-36-2 EINECS: 213-234-5 |