Tisk…
o-Tolylacetic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15783.06 A15783.14 A15783.22
A15783.06EA 910 CZK
A15783.06 A15783.14 A15783.22
o-Tolylacetic acid ≥99%
o-Tolylacetic acid
Purity: 99% CAS No.: 644-36-0 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 86-90° Beilstein Reference: 1936952
Vzorec: (C₆H₄CH₃)CH₂COOH
Bod varu: 283 °C (1013 hPa)
Bod tání: 86…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004328
CAS číslo: 644-36-0
EINECS: 211-416-9