Tisk…
N-(3-Bromopropyl)phthalimide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A15587.14 A15587.22 A15587.36
A15587.14EA 1140 CZK
A15587.14 A15587.22 A15587.36
N-(3-Bromopropyl)phthalimide ≥98%
N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Purity: 98% CAS No.: 5460-29-7 Molecular Formula: C11H10BrNO2 Formula Weight: 268.12 Odour: Odourless Melting Point: 72-75° Beilstein Reference: 157547 MDL No.: MFCD00005904
Vzorec: C₁₁H₁₀BrNO₂
Bod varu: 433 °C (1013 hPa)
Bod tání: 72…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005904
CAS číslo: 5460-29-7
EINECS: 226-738-5