Ethylchloracetát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15554.0E
A15554.22
A15554.36
A15554.0EEA
3880
CZK
A15554.0E
A15554.22
A15554.36
Ethylchloracetát ≥99%
Ethylchloracetát
Purity: 99%
CAS No.: 105-39-5
Molecular Formula: C4H7ClO2
Formula Weight: 122.55
Flash Point: 54°(149°F)
Refractive Index: 1.4210
Odour: Pungent
Melting Point: -26°
Boiling Point: 142-144°
Beilstein Reference: 506455
Merck Reference: 14,3783
UN No.: 1181
MDL No.: MFCD00000932
Vzorec:
C₄H₇ClO₂ MW: 122.55 Bod varu: 142…144 °C Bod tání: –26 °C Hustota: 1.15 Bod vzplanutí: 54 °C (149 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000932 CAS číslo: 105-39-5 EINECS: 203-294-0 UN: 1181 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,03818 |