Tripropyl orthoformate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
A15503.06
A15503.14
A15503.22
A15503.06EA
680
CZK
A15503.06
A15503.14
A15503.22
Tripropyl orthoformate ≥97%
Tripropyl orthoformate
Purity: 97%
CAS No.: 621-76-1
Molecular Formula: HC(OCH2CH2CH3)3
Formula Weight: 190.28
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4070
Boiling Point: 106-108°/40mm
Beilstein Reference: 1744249
MDL No.: MFCD00015214
Vzorec:
C₁₀H₂₂O₃ Bod varu: 106…108 °C (40 mmHg) Hustota: 0,886 Bod vzplanutí: 72 °C (161 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015214 CAS číslo: 621-76-1 EINECS: 210-704-1 |