4-Chloro-m-phenylenediamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Chloro-2,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,3-diamine, 4-Chloro-1,3-diaminobenzene, 4-Chloro-1,3-phenylenediamine
A15430.06
A15430.14
A15430.06EA
2240
CZK
A15430.06
A15430.14
4-Chloro-m-phenylenediamine 97%
4-Chloro-m-phenylenediamine
Purity: 97%
CAS No.: 5131-60-2
Molecular Formula: C6H7ClN2
Formula Weight: 142.59
Melting Point: 87-90°
MDL No.: MFCD00025284
Vzorec:
C₆H₇ClN₂ Bod varu: 280 °C (1013 hPa) Bod tání: 87…90 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00025284 CAS číslo: 5131-60-2 EINECS: 225-877-9 |