4-Methylthiazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A15428.06
A15428.14
A15428.22
A15428.06EA
1240
CZK
A15428.06
A15428.14
A15428.22
4-Methylthiazole ≥99%
4-Methylthiazole
Purity: 99%
CAS No.: 693-95-8
Molecular Formula: C4H5NS
Formula Weight: 99.16
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.5240
Odour: Characteristic
Boiling Point: 133-134°
Beilstein Reference: 105228
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005340
Vzorec:
C₄H₅NS MW: 99,16 g/mol Bod varu: 133…134 °C Hustota: 1,093 Bod vzplanutí: 32 °C (89 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005340 CAS číslo: 693-95-8 EINECS: 211-764-1 UN: 1993 ADR: 3,III |