Tisk…
3-Nitrophthalimide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A15291.06 A15291.14 A15291.22
A15291.06EA 1260 CZK
A15291.06 A15291.14 A15291.22
3-Nitrophthalimide ≥98%
3-Nitrophthalimide
Purity: 98% CAS No.: 603-62-3 Molecular Formula: C8H4N2O4 Formula Weight: 192.13 Melting Point: 217-221° Beilstein Reference: 179965
Vzorec: C₈H₄N₂O₄
MW: 192,13 g/mol
Bod tání: 217…221 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041852
CAS číslo: 603-62-3
EINECS: 210-051-2