Furfuryl acetate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
|
Synonyms:
Furan-2-ylmethyl acetate, Acetic acid furfuryl ester
A15285.14
A15285.22
A15285.14EA
948
CZK
A15285.14
A15285.22
Furfuryl acetate ≥97%
Furfuryl acetate
Purity: 97%
CAS No.: 623-17-6
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4630
Boiling Point: 175-177°
Beilstein Reference: 116128
MDL No.: MFCD00003251
Vzorec:
C₇H₈O₃ MW: 140,14 g/mol Bod varu: 175…177 °C Hustota: 1,118 Bod vzplanutí: 65 °C (149 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003251 CAS číslo: 623-17-6 EINECS: 210-775-9 |