Tisk…
4-Formylbenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Terephthalaldehydic acid, 4-Carboxybenzaldehyde
A15277.09 A15277.18 A15277.30
A15277.09EA 1400 CZK
A15277.09 A15277.18 A15277.30
4-Formylbenzoic acid ≥98%
4-Formylbenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 619-66-9 Molecular Formula: C8H6O3 Formula Weight: 150.13 Odour: Odourless Melting Point: ca 245° Beilstein Reference: 471734 MDL No.: MFCD00006951
Vzorec: C₈H₆O₃
MW: 150.13
Bod varu: 306
Bod tání: ∼ 245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006951
CAS číslo: 619-66-9
EINECS: 210-607-4