Tisk…
Benzofuran ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15225.09 A15225.18 A15225.30
A15225.09EA 1990 CZK
A15225.09 A15225.18 A15225.30
Benzofuran ≥99%
Benzofuran
Purity: 99+% CAS No.: 271-89-6 Molecular Formula: C8H6O Formula Weight: 118.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.5660 Odour: Aromatic Boiling Point: 173-175° Beilstein Reference: 107704 Merck Reference: 14,1088 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005847
Vzorec: C₈H₆O
Bod varu: 173…175 °C
Bod tání: < –18 °C
Hustota: 1,095
Bod vzplanutí: 56 °C (133 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005847
CAS číslo: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1088