Methyl-3,5-dihydroxybenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15224.09
A15224.18
A15224.30
A15224.09EA
1510
CZK
A15224.09
A15224.18
A15224.30
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate ≥98%
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 2150-44-9
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 164-168°
Beilstein Reference: 2091651
Vzorec:
C₈H₈O₄ Bod varu: 300 °C (1013 hPa) Bod tání: 164…168 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002289 CAS číslo: 2150-44-9 EINECS: 218-426-2 |