Tisk…
Phenylpropiolic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15163.09 A15163.14
A15163.09EA 1530 CZK
A15163.09 A15163.14
Phenylpropiolic acid ≥98%
Phenylpropiolic acid
Purity: 98+% CAS No.: 637-44-5 Molecular Formula: C6H5C≡CCO2H Formula Weight: 146.15 Melting Point: 135-138° Beilstein Reference: 742587
Vzorec: C₉H₆O₂
Bod varu: 294 °C (1013 hPa)
Bod tání: 135…138 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004361
CAS číslo: 637-44-5
EINECS: 211-285-8