Tisk…
p-Tolylacetic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15129.06 A15129.14 A15129.22
A15129.06EA 803 CZK
A15129.06 A15129.14 A15129.22
p-Tolylacetic acid ≥99%
p-Tolylacetic acid
Purity: 99% CAS No.: 622-47-9 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 90-93° Boiling Point: 265-267° MDL No.: MFCD00004353
Vzorec: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Bod varu: 265…267 °C
Bod tání: 90…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004353
CAS číslo: 622-47-9
EINECS: 210-738-7