4,4'-Dihydroxybenzophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Bis(4-hydroxyphenyl) ketone
A15097.06
A15097.14
A15097.22
A15097.06EA
1450
CZK
A15097.06
A15097.14
A15097.22
4,4'-Dihydroxybenzophenone ≥98%
4,4'-Dihydroxybenzophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 611-99-4
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Melting Point: 221-225°
Beilstein Reference: 1874572
Vzorec:
C₁₃H₁₀O₃ Bod varu: 375 °C (1013 hPa) Bod tání: 221…225 °C Hustota: 1,336 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002358 CAS číslo: 611-99-4 EINECS: 210-288-1 |