Ethyl propiolate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99%
CAS No.: 623-47-2
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4120
Odour: Pungent
Melting Point: 9°
Boiling Point: 118-120°
Beilstein Reference: 878250
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009184
Vzorec:
C₅H₆O₂ Bod varu: 118…120 °C Bod tání: 9 °C Hustota: 0,963 Bod vzplanutí: 23 °C (73 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00009184 CAS číslo: 623-47-2 EINECS: 210-795-8 UN: 3272 ADR: 3,III |