(4-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15056.14
A15056.22
A15056.14EA
858
CZK
A15056.14
A15056.22
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥98%
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 104-47-2
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Flash Point: 117°(242°F)
Refractive Index: 1.5300
Melting Point: 8°
Boiling Point: 285-287°
Beilstein Reference: 509162
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001919
Vzorec:
C₉H₉NO Bod varu: 285…287 °C Bod tání: 8 °C Hustota: 1,085 Bod vzplanutí: 117 °C (242 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001919 CAS číslo: 104-47-2 EINECS: 203-206-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |