Tisk…
α,α,α-Trifluoro-o-toluonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A14951.06 A14951.09
A14951.06EA 1340 CZK
A14951.06 A14951.09
α,α,α-Trifluoro-o-toluonitrile ≥97%
α,α,α-Trifluoro-o-toluonitrile
Purity: 97% CAS No.: 447-60-9 Molecular Formula: C8H4F3N Formula Weight: 171.12 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4632 Melting Point: 17-18° Boiling Point: 204-206° Beilstein Reference: 2048152 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001791
Vzorec: C₈H₄F₃N
Bod varu: 204…206 °C
Bod tání: 17…18 °C
Hustota: 1,294
Bod vzplanutí: 90 °C (194 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001791
CAS číslo: 447-60-9
EINECS: 207-184-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III