Formylhydrazine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Formic acid hydrazide, Formohydrazide, Formic hydrazide
A14901.14
A14901.22
A14901.14EA
2450
CZK
A14901.14
A14901.22
Formylhydrazine ≥98%
Formylhydrazine
Purity: 98%
CAS No.: 624-84-0
Molecular Formula: HCONHNH2
Formula Weight: 60.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
CH₄N₂O MW: 60.06 Bod varu: 90 °C (0.7 mmHg) Bod tání: 55…59 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00007589 CAS číslo: 624-84-0 EINECS: 210-867-9 |