2-Amino-4-methylthiazol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A14847.06
A14847.14
A14847.22
A14847.06EA
752
CZK
A14847.06
A14847.14
A14847.22
2-Amino-4-methylthiazol ≥98%
2-Amino-4-methylthiazole
Purity: 98+%
CAS No.: 1603-91-4
Molecular Formula: C4H6N2S
Formula Weight: 114.17
Flash Point: 107°(224°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 107890
Merck Reference: 14,450
MDL No.: MFCD00005329
Vzorec:
C₄H₆N₂S Bod varu: 231…233 °C Bod tání: 42…46 °C Hustota: 1,202 g/cm³ (50 °C) Bod vzplanutí: 107 °C (224 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005329 CAS číslo: 1603-91-4 EINECS: 216-505-6 Merck Index: 14,450 |