Tisk…
4-Benzyloxyphenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Monobenzone4-Hydroxyphenyl benzyl etherHydroquinone monobenzyl ether4-(Benzyloxy)phenol
A14843.0B A14843.14 A14843.22
A14843.0BEA 26700 CZK
A14843.0B A14843.14 A14843.22
4-Benzyloxyphenol ≥98%
4-Benzyloxyphenol
Purity: 98+% CAS No.: 103-16-2 Molecular Formula: C13H12O2 Formula Weight: 200.24 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 1958305 Merck Reference: 14,6248 MDL No.: MFCD00002333
Vzorec: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Bod varu: 328 °C (1013 hPa)
Bod tání: 118…122 °C
Hustota: 1,260
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002333
CAS číslo: 103-16-2
EINECS: 203-083-3
Merck Index: 14,6248