Tisk…
2-Acetyl-5-bromothiophene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-thienyl)-1-ethanone
A14826.09 A14826.18
A14826.09EA 1740 CZK
A14826.09 A14826.18
2-Acetyl-5-bromothiophene ≥99%
2-Acetyl-5-bromothiophene
Purity: 99% CAS No.: 5370-25-2 Molecular Formula: C6H5BrOS Formula Weight: 205.07 Melting Point: 93-96° Boiling Point: 103°/4mm MDL No.: MFCD00014528
Vzorec: C₆H₅BrOS
Bod varu: 103 °C (4 mmHg)
Bod tání: 93…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014528
CAS číslo: 5370-25-2
EINECS: 226-363-7