Tisk…
Tris(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A14813.03 A14813.06 A14813.14
A14813.03EA 1170 CZK
A14813.03 A14813.06 A14813.14
Tris(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Tris(4-fluorophenyl)phosphine
Purity: 98% CAS No.: 18437-78-0 Molecular Formula: C18H12F3P Formula Weight: 316.27 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 919838
Vzorec: C₁₈H₁₂F₃P
MW: 316,26 g/mol
Bod tání: 78…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013553
CAS číslo: 18437-78-0