5-Bromouracil ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Bromouracil
A14799.06
A14799.14
A14799.22
A14799.06EA
934
CZK
A14799.06
A14799.14
A14799.22
5-Bromouracil ≥98%
5-Bromouracil
Purity: 98+%
CAS No.: 51-20-7
Molecular Formula: C4H3BrN2O2
Formula Weight: 190.99
Melting Point: ca 310° dec.
Beilstein Reference: 127176
Merck Reference: 14,1440
MDL No.: MFCD00006017
Vzorec:
C₄H₃BrN₂O₂ MW: 190,98 g/mol Bod varu: 384 °C (1013 hPa) Bod tání: ∼ 310 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006017 CAS číslo: 51-20-7 EINECS: 200-084-0 Merck Index: 14,1440 |